Learn More
2-Bromotiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11906811 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10665972 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10071830 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11906811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154290010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1003-09-4 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-09-4
Fórmula molecular C4H3BrS
Peso molecular (g/mol) 163.03
Número MDL MFCD00005417
Clave InChI TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
PubChem CID 13851
Nombre IUPAC 2-bromotiofeno
SMILES BrC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiophene
Punto de fusión -10.0°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.6800g/mL
Punto de ebullición 149.0°C to 151.0°C
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5850 to 1.5870
Cantidad 1 L
Beilstein 17,33
Gravedad específica 1.68
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: very soluble in ether, acetone, soluble in carbontetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromothiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.