Learn More
2-Bromotiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665972 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10071830 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
11906811 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10665972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154290500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1003-09-4 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-09-4
Fórmula molecular C4H3BrS
Peso molecular (g/mol) 163.03
Número MDL MFCD00005417
Clave InChI TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
PubChem CID 13851
Nombre IUPAC 2-bromotiofeno
SMILES BrC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiophene
Punto de fusión -10.0°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.6800g/mL
Punto de ebullición 149.0°C to 151.0°C
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5850 to 1.5870
Cantidad 50 mL
Beilstein 17,33
Gravedad específica 1.68
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: very soluble in ether, acetone, soluble in carbontetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromothiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.