Learn More
2-Bromotiofeno-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10467493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10467493 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10337404 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10467493 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56616CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 56182-43-5
Fórmula molecular C5H2BrNS
Peso molecular (g/mol) 188.042
Número MDL MFCD09064981
Clave InChI GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-cyanothiophene, 2-bromo-3-cyanothiophen, 2-bromo-3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-bromo, 2-bromanylthiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo
PubChem CID 12079026
Nombre IUPAC 2-bromotiofeno-3-carbonitrilo
SMILES C1=CSC(=C1C#N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.05
Porcentaje de pureza 97%