Learn More
2-Bromotiofeno-3-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10387634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10387634 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10603645 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10387634 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56604CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1860-99-7
Fórmula molecular C5H3BrOS
Peso molecular (g/mol) 191.042
Número MDL MFCD09025880
Clave InChI MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12245921
Nombre IUPAC 2-bromotiofeno-3-carbaldehído
SMILES C1=CSC(=C1C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-bromo-3-thiophenecarboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-3-formylthiophene, 2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde, 2-bromo-thiophene-3-carbaldehyde, 2-bromothiophene-3-carboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde,2-bromo, 2-bromo-3-thiophenaldehyde, 2-bromanylthiophene-3-carbaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.05
Porcentaje de pureza 97%