Learn More
2-Bromotioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460204 1 g 1 g
11470204 5 g 5 g
11480204 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13632.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19614-16-5 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19614-16-5
Fórmula molecular C7H7BrS
Peso molecular (g/mol) 203.097
Número MDL MFCD00000066
Clave InChI ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
PubChem CID 88166
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metilsulfanilbenceno
SMILES CSC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothioanisole
Punto de fusión -24°C
Densidad 1.524
Punto de ebullición 140°C to 141°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.633
Cantidad 1 g
Beilstein 2243716
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.11
Porcentaje de pureza 98%