Learn More
2-Bromothioanisole, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10698201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10698201 1 g Glass bottle 1 g
10529643 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10698201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 19614-16-5
Fórmula molecular C7H7BrS
Peso molecular (g/mol) 203.097
Número MDL MFCD00000066
Clave InChI ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
PubChem CID 88166
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metilsulfanilbenceno
SMILES CSC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothioanisole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal BrC6H4SCH3
Índice de refracción 1.6320 to 1.6340 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.11
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid