Learn More
2-Bromotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromothiazole |
| CAS | 3034-53-5 |
| Fórmula molecular | C3 H2 Br N S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromothiazole, 2-Bromo-1,3-thiazole, NSC 91532 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2BrNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H |
| SMILES | Brc1nccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,3-tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.9091 |