Learn More
2-Bromotiazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10572961 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10702601 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170910050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3034-53-5 | C3H2BrNS | 164.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-53-5
Fórmula molecular C3H2BrNS
Peso molecular (g/mol) 164.03
Número MDL MFCD00005316
Clave InChI RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
PubChem CID 76430
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-tiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiazole
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón anaranjado a incoloro
Densidad 1.8200g/mL
Punto de ebullición 70°C to 71°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5910 to 1.593
Cantidad 5 mL
Beilstein 27, 15
Gravedad específica 1.82
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.03
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2