Learn More
Ácido 2-bromotiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10788478 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10788478 5 g 5 g
10778478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10788478 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 54045-76-0 | C4H2BrNO2S | 208.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54045-76-0
Fórmula molecular C4H2BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 208.03
Número MDL MFCD04115730
Clave InChI BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
PubChem CID 2763210
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 174.5°C to 175.5°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.