Learn More
Ácido 2-bromotiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382179 1 g 1 g
11392179 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27203.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54045-76-0 | C4H2BrNO2S | 208.029 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54045-76-0
Fórmula molecular C4H2BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 208.029
Número MDL MFCD04115730
Clave InChI BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
PubChem CID 2763210
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 181°C to 183°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.03
Porcentaje de pureza 97%