Learn More
2-Bromotiazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10349877 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10349877 1 g Frasco de vidrio 1 g
10024017 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10349877 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431010010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 464192-28-7 | C4H2BrNOS | 192.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464192-28-7
Fórmula molecular C4H2BrNOS
Peso molecular (g/mol) 192.03
Número MDL MFCD03788567
Clave InChI DJUWIZUEHXRECB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-formylthiazole, 2-bromothiazole-5-carbaldehyde, 2-bromo-5-fomylthiazole, 2-bromo-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromothiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromo-5-formyl-1,3-thiazole, pubchem21412, 2-bromo-thiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2773259
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES BrC1=NC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112.0°C to 113.5°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.