Learn More
2-Bromotiazol-5-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305115 1 g 1 g
15454037 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31096.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 464192-28-7 | Molecular Formula: C4H2BrNOS | Molecular Weight: 192.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464192-28-7
Fórmula molecular C4H2BrNOS
Peso molecular (g/mol) 192.03
Número MDL MFCD03788567
Clave InChI DJUWIZUEHXRECB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-formylthiazole, 2-bromothiazole-5-carbaldehyde, 2-bromo-5-fomylthiazole, 2-bromo-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromothiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromo-5-formyl-1,3-thiazole, pubchem21412, 2-bromo-thiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2773259
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES BrC1=NC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.03
Porcentaje de pureza 95%