Learn More
2-Bromotetradecano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromotetradecane |
| Punto de ebullición | 160°C to 161°C (8 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.46 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2071530 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.3 |
| Porcentaje de pureza | 95% |