Learn More
2-Bromotetradecano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383106 5 g 5 g
11393106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10974.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74036-95-6 | C14H29Br | 277.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74036-95-6
Fórmula molecular C14H29Br
Peso molecular (g/mol) 277.29
Número MDL MFCD00045033
Clave InChI WZGQIDWFBFDMLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetradecane, 2-bromo
PubChem CID 12798926
Nombre IUPAC 2-bromotetradecano
SMILES CCCCCCCCCCCCC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromotetradecane
Punto de ebullición 160°C to 161°C (8 mmHg)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 5 g
Beilstein 2071530
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.3
Porcentaje de pureza 95%