Learn More
Ácido 2-bromotereftálico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10181192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10181192 25 g 25 g
11955051 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10181192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369810250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 586-35-6 | Molecular Formula: C8H5BrO4 | Molecular Weight: 245.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-35-6
Fórmula molecular C8H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 245.03
Número MDL MFCD00002403
Clave InChI QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
Nombre IUPAC ácido 2-bromotereftálico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoterephthalic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 295.0°C to 297.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(CO2H)2
Cantidad 25 g
Beilstein 09,848
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.03
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoterephthalic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.