Learn More
2-Bromoestireno, 96 %, estab. con 0,05 % de 4-terc-butilcatecol aprox., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441217 25 g 25 g
11431217 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24181.14
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Bromostyrene is used as a cross linking agent in fire-resistant bromostyrene-crosslinked polyesters. Further, it is used to prepare trans-1-(2-bromophenyl)-2-(3-bromophenyl)ethene by reacting with 1-bromo-3-iodo-benzene, involving palladium(II) acetate as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromostireno se utiliza como agente de entrecruzamiento en poliésteres entrecruzados con bromoestireno con propiedades ignífugas. Además, se utiliza para preparar trans-1-(2-bromofenil)-2-(3-bromofenil)eteno reaccionando con 1-bromo-3-yodo-benceno, utilizando acetato de paladio(II) como catalizador.
Solubilidad
Miscible en metanol.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-88-5
Fórmula molecular C8H7Br
Peso molecular (g/mol) 183.048
Número MDL MFCD00000076
Clave InChI SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromostyrene, 1-bromo-2-vinylbenzene, o-bromostyrene, benzene, 1-bromo-2-ethenyl, unii-9a96gp6z5d, styrene, o-bromo, 2-bromo-styrene, o-bromovinylbenzene, pubchem23975, 2-bromo-1-vinylbenzene
PubChem CID 16264
Nombre IUPAC 1-bromo-2-etenilbenceno
SMILES C=CC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromostyrene
Nombre de nota stabilized with ≈0.05% 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -53°C
Densidad 1.416
Punto de ebullición 102°C to 104°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.592
Cantidad 25 g
Beilstein 2323537
Información de solubilidad Miscible with methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 96%