Learn More
2-Bromoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15595256 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15595256 5 g 5 g
15311047 1 g 1 g
15505266 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15595256 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457640050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2005-43-8 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2005-43-8
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD00234480
Clave InChI QKJAZPHKNWSXDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 2-bromo, bromoquinoline, pubchem21827, acmc-1cfcf, 2-bromoquinoline, ksc201o8j, 2-bromoquinoline 1g, abbypharma ap-12-10890
PubChem CID 2762756
Nombre IUPAC 2-bromoquinolina
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoquinoline
Punto de fusión 49.0°C to 51.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.