Learn More
2-Bromoquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382369 25 g 25 g
11362369 1 g 1 g
11372369 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27302.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2005-43-8 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2005-43-8
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD00234480
Clave InChI QKJAZPHKNWSXDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 2-bromo, bromoquinoline, pubchem21827, acmc-1cfcf, 2-bromoquinoline, ksc201o8j, 2-bromoquinoline 1g, abbypharma ap-12-10890
PubChem CID 2762756
Nombre IUPAC 2-bromoquinolina
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoquinoline
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 96%