Learn More
2-bromopirimidina, 98+ %
Código de producto. 11474864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474864 100 g 100 g
11329659 1 g 1 g
11454864 5 g 5 g
11464864 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11474864 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13791.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4595-60-2 | C4H3BrN2 | 158,99 g/mol
La 2-bromopirimidina se utiliza en la preparación de 2,7-bis(2-pirimidil)-9,9-dihexilfluoreno mediante acoplamiento cruzado con ácido 9,9-dihexilfluoreno-2,7-diborónico. Sufre aminocarbonilación asistida por microondas en C-2 con hexacarbonilo de paladio y molibdeno.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 2-bromopirimidina se utiliza en la preparación de 2,7-bis(2-pirimidil)-9,9-dihexilfluoreno mediante el acoplamiento transversal con ácido 9,9-dihexilfluoreno-2,7-diborónico. Se somete a la aminocarbonilación asistida por microondas a C-2 con paladio y hexacarbonilo de molibdeno.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4595-60-2
Fórmula molecular C4H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 158.99
Número MDL MFCD00014601
Clave InChI PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2-bromo, 2-brompyrimidin, bromopyrimidine, 2-bromo pyrimidine, 2-bromo-pyrimidine, 2-bromanylpyrimidine, pubchem6901, acmc-1aqvo, 2-bromo-1,3-diazine, 2-bromopyrimidine
PubChem CID 78345
Nombre IUPAC 2-bromopirimidina
SMILES BrC1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyrimidine
Punto de fusión 53°C to 57°C
Punto de ebullición 62°C to 64°C (1.5 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 605945
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.99
Porcentaje de pureza ≥98%
RU– Solo para uso en investigación