Learn More
2-Bromopiridina, TRC
Código de producto. 30006809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30006809 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30006809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68672525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-04-6
Fórmula molecular C5H4BrN
Peso molecular (g/mol) 158
Sinónimo 2-Bromopyridin, 2-Pyridyl Bromide, NSC 8031, Pyridin-2-yl bromide, o-Bromopyridine, beta-Bromopyridine;
Nombre IUPAC 2-bromopiridina
SMILES Brc1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.9527