Learn More
2-Bromopiridina-d4, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 70766-71-1 |
| Fórmula molecular | C5 2H4 Br N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc(Br)c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3,4,5,6-tetradeuteriopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.9778 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |