Learn More
2-Bromopiridin-5-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410809 1 g 1 g
15420809 5 g 5 g
15430809 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63867.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 149806-06-4 | C6H4BrNO | 186.01 g/mol
A useful synthetic intermediate. 6-Bromonicotinaldehyde is used in wittig reaction. Hydrodehalogenation of 6-bromonicotinaldehyde to produce alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un práctico intermedio sintético. El 6-bromonicotinaldehído se utiliza en la reacción de Wittig. Hidrodeshalogenación de 6-bromonicotinaldehído para producir alcohol.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire. Refrigerar de 2 a 7 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149806-06-4
Fórmula molecular C6H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 186.01
Número MDL MFCD04115419
Clave InChI PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-5-formylpyridine, 2-bromopyridine-5-carbaldehyde, 6-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 6-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-bromo-5-pyridinecarbaldehyde, 6-bromo-3-formylpyridine
PubChem CID 11769234
Nombre IUPAC 6-bromopiridin-3-carbaldehído
SMILES BrC1=CC=C(C=O)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 104°C to 110°C (decomposition)
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido