Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-bromopiridina-5-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454480 1 g 1 g
11464480 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454480 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50072.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214360-62-0
Fórmula molecular C11H15BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 283.96
Número MDL MFCD03412794
Clave InChI MEGBELYYUPCOIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridylboronic acid pinacol ester, 2-bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-6-bromopyridin-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromo-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-bromopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-bromopyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-bromopyridine-5-boronic acid pinacolate, pyridine, 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2794715
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.96
Porcentaje de pureza 98%