Learn More
2-bromopyridine-5-boronic acid, 97%, Maybridge
Código de producto. 10431694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10431694 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10431694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00056DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine-5-boronic acid
CAS 223463-14-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H5BBrNO2
Número MDL MFCD03411558
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromopyridine-5-boronic acid, 6-bromopyridin-3-yl boronic acid, 6-bromopyridine-3-boronic acid, 2-bromo-5-pyridineboronic acid, 6-bromopyridin-3-lboronic acid, 2-bromo-5-pyridylboronic acid, 2-bromopyridyl-5-boronic acid, 6-bromo-3-pyridylboronic acid, 6-bromopyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-bromo-3-pyridinylboronic acid
Clave InChI BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CN=C(Br)C=C1
Nombre IUPAC ácido (6-bromopiridina-3-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 201.81
PubChem CID 2762706
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.81
Porcentaje de pureza 97%