Learn More
Ácido 2-bromopiridin-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319855 5 g 5 g
11309855 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19855.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 66572-56-3 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66572-56-3
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.007
Número MDL MFCD01646069
Clave InChI YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoisonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-isonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromoisonicotic acid, 2-bromisonicotins, 2-bromopyridine-4-carboxylicacid, pubchem9211, acmc-209nvt
PubChem CID 222701
Nombre IUPAC ácido 2-bromopiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽225°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 471895
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 97%