Learn More
2-Bromopiridina-4-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389845 1 g 1 g
11399845 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19854.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29840-73-1 | C6H5BrN2O | 201.023 g/mol
2-Bromopyridine-4-carboxamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromopiridina-4-carboxamida se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29840-73-1
Fórmula molecular C6H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 201.023
Número MDL MFCD00234156
Clave InChI KCELTDZFDHPTBI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4625407
Nombre IUPAC 2-bromopiridina-4-carboxamida
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine-4-carboxamide
Punto de fusión 192°C
Cantidad 1 g
Beilstein 471892
Sinónimo 2-bromoisonicotinamide, 2-bromo-isonicotinamide, 2-bromo-4-pyridinecarboxamide, 2-bromopyridin-4-ylcarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-bromo, 2-bromo-isonicotimide, 4-pyridinecarboxamide,2-bromo, pubchem16641, acmc-1cr70, 2-bromanylpyridine-4-carboxamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 97%