Learn More
Ácido 2-bromopiridina-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473727 250 mg 250 miligramos
11416520 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27599.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 458532-94-0 | C5H5BBrNO2 | 201.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 458532-94-0
Fórmula molecular C5H5BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 201.81
Número MDL MFCD06798244
Clave InChI DFIKFQMGZNTFLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromopyridine-4-boronic acid, 2-bromopyridin-4-yl boronic acid, boronic acid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, 2-bromo-4-pyridyl boronic acid, 2-bromo-4-pyridineboronic acid, boronicacid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, acmc-209k4o, ksc234s1f, 2-bromo-4-pyridinyl boronic acid, 2-bromanylpyridin-4-yl boronic acid
PubChem CID 12060162
Nombre IUPAC ácido (2-bromopiridin-4-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Br)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine-4-boronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.82
Porcentaje de pureza 95%