Learn More
2-Bromopiridina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopyridine-15N |
| CAS | 54267-53-7 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Br 15N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Bromopyridine 15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i7+1 |
| SMILES | Brc1cccc[15n]1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo(115N)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 158.989 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.95 |