Learn More
(2-bromopropoxi)benceno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2-Bromopropoxy)benzene |
| CAS | 90561-10-7 |
| Fórmula molecular | C9H11BrO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Bromopropyl Phenyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BrO/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3 |
| SMILES | CC(Br)COc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromopropoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 215.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9993 |