Learn More
2-Bromopropiofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443414 500 g 500 g
11423414 25 g 25 g
11433414 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443414 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10661.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2114-00-3 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2114-00-3
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.074
Número MDL MFCD00000145
Clave InChI WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone
PubChem CID 16452
Nombre IUPAC 2-bromo-1-fenilpropan-1-ona
SMILES CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropiophenone
Densidad 1.417
Punto de ebullición 245°C to 250°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.572
Cantidad 500 g
Número UN UN2927
Beilstein 508550
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.08
Porcentaje de pureza 96%