Learn More
Cloruro de 2-bromopropionilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropionyl Chloride |
| CAS | 7148-74-5 |
| Fórmula molecular | C3H4BrClO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (±)-2-Bromopropionyl Chloride, 2-Bromopropanoyl Chloride, 2-Bromopropionic Acid Chloride, 2-Bromopropionyl Chloride, NSC 64455, α-Bromopropanoyl Chloride, α-Bromopropionic Acid Chloride, α-Bromopropionyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4BrClO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3 |
| SMILES | O=C(Cl)C(Br)C |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-bromopropanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 171.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.91 |