Learn More
Cloruro de 2-bromopropionilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722781 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10626372 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10571184 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163620500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7148-74-5 | C3H4BrClO | 171.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7148-74-5
Fórmula molecular C3H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 171.42
Número MDL MFCD00000711
Clave InChI OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
PubChem CID 97980
Nombre IUPAC cloruro de 2-bromopropanoilo
SMILES CC(Br)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropionyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.7000g/mL
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(Br)COCl
Índice de refracción 1.4770 to 1.481
Cantidad 50 mL
Beilstein 02, 256
Gravedad específica 1.7
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromopropionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.