Learn More
Cloruro de 2-bromopropionilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460068 50 g 50 g
11450068 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23662.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7148-74-5 | C3H4BrClO | 171.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 2-bromopropionilo es un reactivo que se utiliza en la preparación de inhibidores a base de pirazinacarboxamida de la diacilglicerol aciltransferasa. También se utiliza en la síntesis de resinas de poliestireno de 2-aminopropionilo por la reacción de Friedel Crafts.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Proteger del agua/humedad, bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Mantener lejos de fuentes de ignición. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7148-74-5
Fórmula molecular C3H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 171.42
Número MDL MFCD00000711
Clave InChI OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
PubChem CID 97980
Nombre IUPAC cloruro de 2-bromopropanoilo
SMILES CC(Br)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropionyl chloride
Densidad 1.7
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 51°C (125°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 50 g
Número UN UN2920
Beilstein 773800
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.43
Porcentaje de pureza 98%