Learn More
Bromuro de 2-bromopropionilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410697 500 g 500 g
11400697 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22504.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.68€
    117.65€ / 500 g
    Ahorro 19.03€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 563-76-8 | C3H4Br2O | 215.872 g/mol
2-Bromopropionyl bromide is used in the preparation of cellulose macroinitiator through direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride. It is also used to prepare 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives and bromoester terminated poly(3-hexylthiophene). Further, it is used as a macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-bromopropionilo se utiliza en la preparación de macroiniciadores de celulosa mediante la acilación directa de celulosa en el líquido iónico cloruro de 1-alil-3-metilimidazolio. También se utiliza para preparar derivados de la 3-(2-bromopropionil)-2-oxazolidona y poli(3-hexiltiofeno) terminado con bromoésteres. Además, se utiliza como macroiniciador para la polimerización radicalaria de acrilatos por transferencia atómica.
Solubilidad
Miscible con triclorometano, éter dietílico, benceno y acetona.
Notas
Incompatible con el agua, alcoholes, agentes oxidantes y álcalis fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-76-8
Fórmula molecular C3H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 215.872
Número MDL MFCD00000142
Clave InChI ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromopropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo, 2-bromopropionylbromide, 2-bromo propionyl bromide, 2-bromopropionic acid bromide, .alpha.-bromopropionyl bromide, 2-bromopropanyl bromide, a-bromopropionyl bromide, 2-bromo-propionyl bromide, alpha-bromopropionylbromide
PubChem CID 79047
Nombre IUPAC bromuro de 2-bromopropanoílo
SMILES CC(C(=O)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropionyl bromide
Densidad 2.061
Punto de ebullición 48°C to 50°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 1071331
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with trichloromethane,diethyl ether,benzene and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.88
Porcentaje de pureza 97%