Learn More
Ácido 2-bromopropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropionic acid |
| CAS | 598-72-1 |
| Fórmula molecular | C3 H5 Br O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propionic acid, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), Propionic acid, α-bromo- (1CI), 2-Bromopropanoic acid, (RS)-2-Bromopropanoic acid, (RS)-2-Bromopropionic acid, (RS)-α-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid, (±)-2-Bromopropionic acid, (±)-α-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropionic acid, DL-2-Bromopropionic acid, DL-α-Bromopropionic acid, NSC 172, α-Bromopropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromopropiónico |
| Peso molecular (g/mol) | 152.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9473 |