Learn More
Éster bencílico del ácido 2-bromopropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropionic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 3017-53-6 |
| Fórmula molecular | C10H11BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromopropionic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl α-Bromopropionate, Benzyl 2-Bromopropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO2/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3 |
| SMILES | CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromopropanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 243.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9942 |