Learn More
2-ácido bromopropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
11488197 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11488197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17569.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 598-72-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como producto intermedio farmacéutico y agroquímico. Se utiliza como agente de alquilación para mercaptanos y otros compuestos que contienen azufre.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropionic acid
CAS 598-72-1
Punto de fusión 25°C
Densidad 1.7
Punto de ebullición 202°C to 203°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Fórmula molecular C3H5BrO2
Índice de refracción 1.476
Número MDL MFCD00004211,MFCD00145205
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 605451
Sinónimo 2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(Br)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-bromopropiónico
Peso molecular (g/mol) 152.98
PubChem CID 11729
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromopropionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromopropionic acid