Learn More
(±)-Ácido 2-bromopropiónico-3,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromopropionic-3,3,3-d3 Acid |
| CAS | 2708278-02-6 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H2 Br O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2-Bromopropanoic-3,3,3-d3 acid, 2-Bromopropanoic acid-3,3,3-d3, 2-Bromopropanoic Acid-3,3,3-D3, (±)-2-Bromopropionic-3,3,3-d3 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-3,3,3-trideuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 155.9931 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.9661 g/mol |
| Mostrar más |