Learn More
(±)-ácido 2-bromopropiónico-2,3,3,3-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropanoic Acid-D4 |
| CAS | 60153-93-7 |
| Fórmula molecular | C3 D4 H Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-bromo- (9 CI), 2-Bromopropanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-Bromopropanoic acid-2,3,3,3-d4, 2-Bromopropanoic Acid-D4, (±)-2-Bromopropionic-2,3,3,3-d4 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 156.9993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.9724 g/mol |
| Mostrar más |