Learn More
2-Bromopropeno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10182750 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10396020 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10182750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107340500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 557-93-7 | C3H5Br | 120.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-93-7
Fórmula molecular C3H5Br
Peso molecular (g/mol) 120.98
Número MDL MFCD00000140
Clave InChI PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
PubChem CID 11202
Nombre IUPAC 2-bromoprop-1-eno
SMILES CC(=C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3600g/mL
Punto de ebullición 47.0°C to 49.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(Br)=CH2
Índice de refracción 1.4430 to 1.4450
Cantidad 50 mL
Beilstein 01,2
Gravedad específica 1.36
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.98
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromopropene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.