Learn More
2-Bromopropeno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339065 100 g 100 g
11319065 5 g 5 g
11329065 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339065 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14229.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 557-93-7 | C3H5Br | 120.977 g/mol
2-Bromopropene is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is also used as a fumigant. Further, it reacts with nonanal to prepare 2-methyl-undec-1-en-3-ol using chromium(II) chloride as a reagent. It is utilized as a refrigerant used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromopropeno se utiliza como disolvente y como intermedio para la síntesis orgánica. También se utiliza como fumigante. Además, reacciona con nonanal para preparar 2-metil-undec-1-en-3-ol usando cloruro de cromo(II) como reactivo. Se usa como refrigerante utilizado en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-93-7
Fórmula molecular C3H5Br
Peso molecular (g/mol) 120.977
Número MDL MFCD00000140
Clave InChI PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
PubChem CID 11202
Nombre IUPAC 2-bromoprop-1-eno
SMILES CC(=C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropene
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -87°C
Densidad 1.362
Punto de ebullición 47°C to 49°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.443
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731926
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.98
Porcentaje de pureza 99%