Learn More
Ácido 2-bromopropanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropanedioic Acid |
| CAS | 600-31-7 |
| Fórmula molecular | C3H3BrO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bromomalonic Acid, Monobromomalonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3BrO4/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1H,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)C(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromopropanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9215 |