Learn More
2-bromopropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropane |
| CAS | 75-26-3 |
| Fórmula molecular | C3 H7 Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromopropane, Isopropyl bromide, sec-Propyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 122.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.9731 |