Learn More
2-bromopropano-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropane-d7 |
| CAS | 39091-63-9 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C3 2H7 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2-bromo- (9CI), 2-Bromo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane, 2-Bromopropane-d7, Isopropyl-d7 bromide, Perdeuterioisopropyl bromide, 2-Bromopropane-D7, 2-Bromopropane-1,1,1,2,3,3,3-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 130.03 |
| Mostrar más |