Learn More
2-bromopropano-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropane-d7 |
| CAS | 39091-63-9 |
| Fórmula molecular | C3 2H7 Br |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 130.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0171 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |