Learn More
2-bromopropano-1,1,1-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropane-1,1,1-D3 |
| CAS | 688361-45-7 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H4 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1-d3, 2-bromo- (9 CI), 2-Bromopropane-1,1,1-d3, 2-Bromo-1,1,1-trideuteriopropane, Isopropyl-d3 bromide, 2-Bromopropane-d3, 2-Bromopropane-1,1,1-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,1,1-trideuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 126.0102 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.9919 g/mol |
| Mostrar más |