Learn More
Clorhidrato de 2-bromofenilhidracina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436846 5 g 5 g
11446846 25 g 25 g
11456846 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23966.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50709-33-6 | C6H8BrClN2 | 223.498 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50709-33-6
Fórmula molecular C6H8BrClN2
Peso molecular (g/mol) 223.498
Número MDL MFCD00012926
Clave InChI PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromophenylhydrazine hydrochloride, 2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 2-bromophenylhydrazine hcl, hydrazine, 2-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-bromo-2-hydrazino benzene hydrochloride, pubchem4463, acmc-1b1zz, ksc270g5h, 2-bromophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2723912
Nombre IUPAC (2-bromofenil)hidracina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼188°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.51
Porcentaje de pureza 95%