Learn More
(2-Bromofeniletinil)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410178 1 g 1 g
15420178 5 g 5 g
15430178 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53402.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38274-16-7 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane finds wide range application in the medicine and electronic industry. Reaction of (2-bromophenylethynyl)trimethylsilane 1 with trimethyl borate yielded the alkynearylboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (2-bromofeniletinil)trimetilsilano tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria médica y electrónica. La reacción del (2-bromofeniletil)trimetilsilano 1 con trimetilborato produce ácido alquinoarilborónico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38274-16-7
Fórmula molecular C11H13BrSi
Peso molecular (g/mol) 253.21
Número MDL MFCD01321391
Clave InChI FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
PubChem CID 4547398
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Punto de ebullición 60°C to 80°C (2mmHg)
Nombre del producto químico o material (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC [2-(2-bromofenil)etinil]trimetilsilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.21
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.554
Densidad 1.19