Learn More
2-Bromofeniletilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromophenylethylamine |
| CAS | 65185-58-2 |
| Fórmula molecular | C8H10BrN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(2-Bromophenyl)ethanamine, 2-(2-Bromophenyl)ethylamine, 2-Bromobenzeneethanamine, 2-Bromophenethylamine, o-Bromophenethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| SMILES | NCCC(C=CC=C1)=C1Br |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bromofenil)etan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199 |