Learn More
Ácido 2-bromofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromophenylboronic Acid |
| CAS | 244205-40-1 |
| Fórmula molecular | C6H6BBrO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (2-Bromophenyl)boronic Acid, 2-Bromophenylboronic Acid, o-Bromophenylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | ácido (2-bromofenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 200.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9644 |